Learn More
Hypophosphorous Acid Solution, Honeywell
Codice prodotto. 15661970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661970 500 mL 500mL
15621970 100 mL 100mL
15631970 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15661970 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore 214906500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6303-21-5
Formula molecolare H3O2P
Molecular Weight (g/mol) 66.00
Numero MDL MFCD02183592
InChI Key ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
IUPAC Name phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hypophosphorous Acid Solution
Concentrazione 50wt. % in H2O
Densità 1.206g/mL at 25°C
Pressione del vapore 17mmHg (20°C)
Quantità 500 mL
Formula lineare H3PO2
Numero UN 3264
Peso formulazione 66g/mol