Learn More
Hypoxanthine, 99.5%
Codice prodotto. 10787763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787763 5 g Bottiglia in vetro 5g
10530961 25 g Bottiglia in vetro 25g
10331294 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10787763 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122010050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-94-0
Formula molecolare C5H4N4O
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Numero MDL MFCD00005725
InChI Key FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico Hypoxanthine
Punto di fusione >250.0°C
Colore Brown to Colorless
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, 416
Indice di Merck 15, 4908
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids, practically insoluble in most common organic, solvents
IUPAC Name 3,7-dihydropurin-6-one
Trasmittanza 95% min. (c=0.1, 0.2M NaOH, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hypoxanthine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.