Learn More
Hypoxanthine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458976
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458976 100 mg 100mg
16454747 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16458976 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0091
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Specifica
Materiale o nome chimico Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H4N4O
Quantità 100 mg
Sinonimo Purin-6-ol Sarcine
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (73.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1N=CN2
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only