Learn More
Hypoxanthine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hypoxanthine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| Peso formulazione | 136.0385 |
| Percent Purity | >95% |