Learn More
Hypromellose, MedChemExpress
Descrizione
Hypromellose is a hydrophilic, non-ionic cellulose ether used to form swellable-soluble matrices.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hypromellose |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 9004-65-3 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Sinonimo | (Hydroxypropyl)methyl cellulose HPMC Celacol HPM 5000 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [R]O[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[C@H]2[C@H](O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])[C@@H](CO[R])O2)[C@@H](CO[R])O1.CO.CC(O)CO.[n].[x] |
| Grado | Research |
Research purposes only