Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 11552881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11552881 125 mm 4.6 mm Pezzo
10483465 250 mm 4.6 mm Pezzo
10359293 150 mm 4 mm Pezzo
10382545 30 mm 2.1 mm Pezzo
10302975 150 mm 1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11552881 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22103124630
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
High quality, highly pure silica columns
  • Highly characterized, tested and validated C18 columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 190 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 13%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa