Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10528795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
10528795 250 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10096084 50 mm 2.1 mm 3 µm Pezzo
10648445 50 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10109194 100 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10483285 100 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10290755 100 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10648615 150 mm 2.1 mm 3 μm Pezzo
10118954 150 mm 3 mm 3 μm Pezzo
10392965 150 mm 4.6 mm 3 μm Pezzo
10704437 10 mm 2.1 mm 3 μm pezzi 4
10006114 10 mm 4 mm 3 μm pezzi 4
10690236 10 mm 2.1 mm 5 μm pezzi 4
10751937 10 mm 3 mm 5 μm pezzi 4
10761937 10 mm 4 mm 5 μm pezzi 4
10017514 30 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10477634 50 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10230615 50 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10077554 50 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10231195 100 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10270905 100 mm 4 mm 5 μm Pezzo
10408384 100 mm 4.6 mm 5 μm Pezzo
10601116 150 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10067644 150 mm 3 mm 5 μm Pezzo
10399243 150 mm 4 mm 5 μm Pezzo
10630346 150 mm 4.6 mm 5 µm Pezzo
10518795 250 mm 2.1 mm 5 μm Pezzo
10077454 250 mm 4 mm 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 10528795 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22105254630
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Highly characterized, tested and validated C18 columns
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 1 to 9
Dimensione del poro 190 Å
Surface Area 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 13%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo Sì
Fase A fase inversa