Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Guard Columns and Cartridges
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10751937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10751937 | - | - | - | - |
| 10096084 | 50 mm | 2.1 mm | 3 µm | Pezzo |
| 10648445 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10109194 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10290755 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10648615 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10392965 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10704437 | - | - | - | - |
| 10006114 | - | - | - | - |
| 10690236 | - | - | - | - |
| 10761937 | - | - | - | - |
| 10017514 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10477634 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10231195 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10408384 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10601116 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10630346 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10518795 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10528795 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10751937
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
22105013001
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 27-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of HyPURITY Solid Phase
- High quality, highly pure silica
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.