Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Guard Columns and Cartridges
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. 10761937 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10761937 | - | - | - | - |
| 10096084 | 50 mm | 2.1 mm | 3 µm | Pezzo |
| 10648445 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10109194 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10290755 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10648615 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10392965 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10704437 | - | - | - | - |
| 10006114 | - | - | - | - |
| 10690236 | - | - | - | - |
| 10751937 | - | - | - | - |
| 10017514 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10477634 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10231195 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10408384 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10601116 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10630346 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10518795 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10528795 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10761937
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
22105014001
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spedizione stimata: 03-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of HyPURITY Solid Phase
- High quality, highly pure silica
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Requires:
Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?