Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size
Codice prodotto. p-4522847 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 10096084 | 50 mm | 2.1 mm | 3 µm | Pezzo |
| 10648445 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10109194 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10290755 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10648615 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10392965 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10704437 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10006114 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | pezzi 4 |
| 10690236 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10751937 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10761937 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 10017514 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10477634 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077554 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10231195 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10408384 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10601116 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10630346 | 150 mm | 4.6 mm | 5 µm | Pezzo |
| 10518795 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 10528795 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10096084
Fornitore
Thermo Scientific™
N. del fornitore
22103052130
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Aggiungi al carrello
839.00 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27992" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo ScientificTM HyPURITYTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- Highly characterized, tested and validated C18 columns
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensione particelle | 3 µm |
| pH | 42378 |
| Dimensione del poro | 190 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 0.13 |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |