Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
For applications requiring a lower concentration of serum
Marca:  Cytiva SH30565.01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10031432
  • 24.75€ / 500mL
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Support cell culture growth
  • Format: Liquid
  • Store at 2° to 8°C
Specifica
Specifica
2° to 8°C
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
500 mL
DMEM-RS with L-Glutamine
Reduced Serum Medium
Glutamine, Glucose