Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
Codice prodotto. 10442372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Product Type:
Dulbecco's Modified Eagle Medium - Reduced Serum
Minimal Essential Medium - Reduced Serum
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type Dimensione della confezione
10442372 1000 mL Dulbecco's Modified Eagle Medium - Reduced Serum 1000mL
10123492 500 mL Minimal Essential Medium - Reduced Serum 500mL
10031432 500 mL Dulbecco's Modified Eagle Medium - Reduced Serum 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10442372 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.25€
    17.10€ / 1000mL
    Risparmia 37.15€
    68% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
For applications requiring a lower concentration of serum
  • Support cell culture growth
  • Format: Liquid
  • Store at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione None
Forma Liquid
Product Type Dulbecco's Modified Eagle Medium - Reduced Serum
Sterilità Sterile
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Glucose
Senza additivi None
Quantità 1000 mL
Content And Storage 2° to 8°C
Descrizione DMEM-RS with L-Glutamine