Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Hyrtel™ Tubing
Codice prodotto. 31777236
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1 ft.
10 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) unitSize
31777236 1 ft. Pezzo
31777234 10 ft. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31777236 Fornitore Beckman Coulter Life Sciences N. del fornitore 960011
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Material for flexibility and chemical resistance
  • Part of the MET ONE Facility Monitoring System
  • Tubing for low flow rate particle counters
Specifica
Product Type Sample Tubing
Tipo di display None
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) 1/4 in., 3/8 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 ft.