Learn More
R&D Systems™ I-BET 762
Produktkod. 18054232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantità:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Förpackningsstorlek
18054232 5 mg 5mg
18094322 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054232 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 6521/5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and high affinity BET bromodomain inhibitor; anti-inflammatory; orally bioavailable.
I-BET 762 is a potent and high affinity BET bromodomain inhibitor (IC50 = 32.5 - 42.5 nM; Kd = 50.5 - 61.3 nM). Inhibits myeloma cell proliferation. Attenuates transcription of oncogenic MYC and suppresses key inflammatory genes. Exhibits efficacy in a range of oncology and immunoinflammatory models. Displays antiproliferative effect in vitro and in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico (4S)-6-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-8-methoxy-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-acetamide
CAS 1260907-17-2
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Bromodomain Inhibitors
Formula molecolare C22H22ClN5O2
Purezza 0.98
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.