Learn More
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Codice prodotto. 16043336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16043336 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16043336 Fornitore Abnova N. del fornitore MAB15086.100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifica
Antigene Escherichia coli O157
Applicazioni Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 9.88
Coniugato Unconjugated
Descrizione Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Diluizione Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Specie ospite Mouse
Immunogeno A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Metodo di purificazione PEG precipitation
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species E. coli
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Liquid
Isotype IgM κ
For Research Use Only (RUO)