Learn More
uvex i-guard+ Occhiali a mascherina
Codice prodotto. 17737669 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17737669
Marca: uvex 9143267
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Uvex i-guard+ is part of our new Uvex i-range – the innovative flexible 3-in-1 safety eyewear line with suitable products for nearly every workplace hazard or environment.
  • Member of the uvex i-range - versatile 3-in-1 safety eyewear range – allows eyewear to be adapted according to workplace hazards
  • Large, flat lens delivers unrestricted field of vision
  • X-tended sideshield offers additional protection from hazards
  • Soft, flexible face seal adapts to the wearer providing both protection and comfort. It also protects against droplets or splashes of liquids and large dust particles (markings 3 and 4)
  • Increased impact protection – markings BT
  • Robust polycarbonate lens with uvex's proven supravision coating technology – permanent anti-fog and scratch resistant lens
  • UV400 – 100 % protection against dangerous UVA and UVB radiation up to 400 nm
  • Metal-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lens Coating Anti-fog, Scratch-resistant
Colore Anthracite, Blue
Certifications/Compliance (Europe) EN 166, EN 170
Lens Tint Clear
Product Type Anti-fog Goggles
Materiale fascia per la testa Textile
Materiale Polycarbonate
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Standard
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis