Learn More
i-Inositol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471108
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471108 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1411
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
MedChemExpress i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
i-Inositol is a chemical compound, associated lipids are found in many foods, in particular fruit, especially cantaloupe and oranges.
Specifica
Materiale o nome chimico i-Inositol
CAS 87-89-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 5 g
Sinonimo myo-Inositol meso-Inositol
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (555.06 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (55.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O)O
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only