Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | m-Xylene |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 108-38-3 |
| Formula molecolare | C6H4(CH3)2 |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | -48°C |
| Punti di ebollizione | 138°C to 139°C (1.013 hPa) |
| Sinonimo | 1,3-Dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.17 |
| Quantità | 5 mL |
| Vedi altri risultati |