Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa di precisione Masterflex™ I/P™
Codice prodotto. 11815201
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
26
73
82
Dimensione della confezione:
25ft
7.60m
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11815201 26 Pezzo
10693713 73 7.60m
13246990 82 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11815201 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 9641026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    278.51€ / pezzi 1
    Risparmia 23.49€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
Ensure optimal performance from your Masterflex™ pump with this silicone pump tubing. Masterflex™ I/P™ Platinum-Cured Silicone Precision Pump Tubing provides accurate, repeatable flow. Ideal for pharmaceutical and biotechnology, peristaltic pumping and food applications.
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Certificazione/Conformità USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600 supera gli standard sanitari di farmacopea europea (EP) 3A
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 1/4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema imperiale) esterno 1 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 26 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con Pompe Masterflex I/P
Da utilizzare con (applicazione) Pressione, altezza di aspirazione, fluidi viscosi o tubazioni a lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Dimensioni dei tubi 26
Portata Da 0.01 a 4 l/min.
Flessibile flangiato 0.25 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Altezza (sistema imperiale) 29 ft. Water
Permeabilità del gas CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 212°C
Product Type Tubo per pompa