Learn More
Brady™ i6100 Label Printer, 300 DPI, BWS, UK
Codice prodotto. 31751197 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
12.76 in.
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31751197 12.76 in. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31751197 Fornitore Brady™ N. del fornitore 324882
In stock
Reliable, heavy-duty label printer for mid to high volume labeling jobs and moderate to high performance printing.
  • Print on a wide variety of material offerings to meet the needs for everything from moderate to high-performance labeling.
  • Faster print speeds of 254 mm/s means you can print up to 4000 labels a day.
  • Built for industrial environments with a sturdy aluminum frame.
  • Easily change print settings with the LCD screen and keypad.
  • Ships with Brady Workstation Design and Print Pro.
  • This i6100 printer comes in a cardboard box and includes professional printing design from Brady Workstation, a quick start guide and a power cable for the Reino Unit (UK).
Specifica
Product Type Printer
Colore Blue, Gray
Tipo di display Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Direct Thermal, Thermal Transfer
Lunghezza (sistema imperiale) 490 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.591 in.
Larghezza (sistema metrico) 269 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.76 in.
Altezza (sistema metrico) 324.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 19.291 in.
Profondità (sistema metrico) 490 mm
Dimensioni (L x P) 490 x 269 mm
Capacità colore Monochrome
Display Size 88.90 mm
Lingue English, French, German, Spanish
Memoria 512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Velocità di stampa 254 mm/sec.
Tipo di software Brady Workstation, Windows controller for use of computer software
Tipi di connettore Ethernet, RS232, USB 2.0, Host USB
Peso (sistema imperiale) 30.82 lb.
Peso (sistema metrico) 13.98 kg
Certificazione/Conformità CE, UL, FCC
Da utilizzare con (applicazione) Label of bar codes, Label of components and equipment, Label of data and communications, Label of electricity, General identification, Label of inventory and inspection, Label of cables, Label of laboratories
Warranty 2 Years
Tensione 100/240 V
Alternate Part Number i6100-300-UK-BWS
Tipo di spina AC adapter