Learn More
Brady™ i7100 Etichettatrice per fiale/provette
Codice prodotto. 17110471
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17110471
Marca: Brady™ 151156
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Automatizza l’identificazione di fiale/provette con l’etichettatrice per fiale/provette che stampa e applica etichette su fiale/provette in pochi secondi.
  • This accessory allows you to keep high-quality data during your high-volume vial identification projects
  • Work with your BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer peel models by applying your labels on to the vial as they print
  • Pays for itself - after 100 hours of use, this accessory will save you more time and money that handwriting and hand-applying labels
  • Saves your lab techs both time and money by reducing labeling time
  • Works only with the 300 and 600 dpi Peel models of the BradyPrinter i7100 Industrial Label Printers
Specifica
Product Type Label Applicator
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer
Print Technology Inkjet
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 220.98 mm
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Altezza (sistema metrico) 120.65 mm
Profondità (sistema metrico) 76.2 mm
Diametro (sistema metrico) 76.2 mm
Dimensioni (L x P) 220.98 x 76.2 mm
Tipo di adesivo Non-adhesive
Sterilità Non-sterile
Formato Roll
Lati stampabili Front
Peso (sistema metrico) 3000 g
Quantità 1 Ea.
Alternate Part Number i7100-VLA