Learn More
R&D Systems™ IA
Codice prodotto. 30000430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000430 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000430 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7789/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Tocris product, part of R&D Systems. SHAPE-JuMP monoadduct control for TBIA (Cat. No. 7788)
IA is a SHAPE-JuMP monoadduct control for TBIA (Cat. No. 7788).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione
CAS 118-48-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Formula molecolare C8H5NO3
Purezza 95%