missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IARS2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18553617 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18553617 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18553617 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP318443AF750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

IARS2 Polyclonal antibody specifically detects IARS2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene IARS2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene EC 6.1.1, EC 6.1.1.5, FLJ10326, ILERS, isoleucine tRNA ligase 2, mitochondrial, Isoleucine--tRNA ligase, isoleucine-tRNA synthetase 2, mitochondrial, isoleucyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, isoleucyl-tRNA synthetase, mitochondrial, mitochondrial isoleucine tRNA synthetase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recognizes region between residues Between Between 962 and 1012..
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55699
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.