Learn More
Iberin, TRC
Codice prodotto. 17953615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17953615 10 mg 10mg
17954415 5 mg 5mg
17922815 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17953615 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI12490010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-44-2
Formula molecolare C5 H9 N O S2
Molecular Weight (g/mol) 163.26
Sinonimo 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
IUPAC Name 1-isothiocyanato-3-methylsulfinylpropane
SMILES CS(=O)CCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico Iberin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Peso formulazione 163.0126