Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17836681
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Stacks
3 x 10 Stacks
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17836681 10 Stacks pezzi 10
18785395 3 x 10 Stacks pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17836681 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore IB33001
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned nitrocellulose transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This midi-size stack (13 x 8.3 cm) can be used with midi-size gels or two mini-size gels.
The iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) has been optimized to provide protein transfers in 3–8 minutes that produce higher quality and more reliable western blot result compared to many other transfer methods.
Nitrocellulose membrane
The nitrocellulose membrane (0.2-μm pore size) in this stack is composed of 100% pure nitrocellulose to provide a high-quality transfer. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. Proteins bind to the membrane due to hydrophobic and electrostatic interactions. The protein-binding capacity is 209 μg/cm2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 8 cm
Quantità 10 Stacks
Formato Transfer Stack
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.2 μm
Content And Storage Store at room temperature.
Dimensions (LxW) 13.5 x 8 cm (Midi)
Product Line iBlot
Sufficiente per 10 Blots
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • IBLOT3 TRNSFR STACK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .