Learn More
R&D Systems™ IBMX
Codice prodotto. 18064282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18064282 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18064282 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2845/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.24€
    165.90€ / 50mg
    Risparmia 17.34€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE inhibitor (non-selective)
Phosphodiesterase inhibitor (IC50 values are 13, 18, 19, 32 and 50 μM for PDE4, PDE3, PDE1, PDE5 and PDE2 respectively). Suppresses α-adrenoceptor-mediated 5-HT release from neuroendocrine epithelial cells (IC50 = 1.3 μM). Facilitates differentiation of neural progenitor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico IBMX
CAS 28822-58-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C10H14N4O2
Peso formulazione 222.24
Purezza >99%
Peso molecolare 222.25