Learn More
IBMX, MedChemExpress
Descrizione
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | IBMX |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 28822-58-4 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H14N4O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only