Learn More
IBR2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464936
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16464936 100 mg 100mg
16436627 5 mg 5mg
16430267 50 mg 50mg
16403908 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16464936 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY103710
MedChemExpress IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.
IBR2 is a potent and specific RAD51 inhibitor and inhibits RAD51-mediated DNA double-strand break repair. IBR2 disrupts RAD51 multimerization, accelerates proteasome-mediated RAD51 protein degradation, inhibits cancer cell growth and induces apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico IBR2
CAS 313526-24-8
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H20N2O2S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.69 mM)
SMILES O=S(N1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)C=C1)(CC5=CC=CC=C5)=O
Molecular Weight (g/mol) 400.49
Peso formulazione 400.49
Percent Purity 98.6%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only