Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449526
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16449526
Marca: Medchem Express HY100342
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Specifica
Materiale o nome chimico Ibrutinib-biotin
CAS 1599432-18-4
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C56H80N12O9S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 1097.37
Peso formulazione 1097.37
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.