Learn More
IBT6A, MedChemExpress
Codice prodotto. 16426086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16426086 100 mg 100mg
16481677 50 mg 50mg
16468217 5 mg 5mg
16425508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16426086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13036A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico IBT6A
CAS 1022150-12-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H22N6O
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 386.45
Peso formulazione 386.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only