Learn More
Abnova™ IBTK 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Codice prodotto. 16117992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16117992 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16117992 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00025998T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione IBTK 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_015525
Peso molecolare Theoretical M.W. 150.5kDa
Plasmide pCMV-IBTK full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell lysate was tested with anti-IBTK antibody (Mfr. No. H00025998-B01) by Western Blot.
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.