Learn More
Ibudilast-d3 (Major), TRC
Codice prodotto. 30407674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407674 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30407674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI1250021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ibudilast-d3 (Major)
CAS 102064-45-9
Formula molecolare C14 D4 H14 N2 O
Quantità 1 mg
Sinonimo 2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl]-1-propanone-d3, 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one-d3, 2-Isopropyl-3-isobutyrylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine-d3, AV 411-d3, KC 404-d3, Ketas-d3
InChI Formula InChI=1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])n2nc(C(C)C)c(C(=O)C(C)C)c2c1[2H]
IUPAC Name 2-methyl-1-(4,5,6,7-tetradeuterio-2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 234.33
Peso formulazione 234.167