Learn More
Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 17944546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17944546 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17944546 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.63
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 95093-59-7
Nomi componenti o analita Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H26 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Ibuprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI Formula InChI=1S/C17H26O3/c1-11(2)10-15-6-8-16(9-7-15)12(3)17(19)20-14(5)13(4)18/h6-9,11-14,18H,10H2,1-5H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C(C)O
IUPAC Name 3-hydroxybutan-2-yl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 278.39
Quantità 100 mg
Peso formulazione 278.1882 g/mol