Learn More
Ibuprofen, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15853855 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15853855 1 g Bottiglia in vetro 1g
10768501 10 g Bottiglia in vetro 10g
11964991 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15853855 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258610010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Ibuprofen, 2-4-isobutylphenyl propanoic acid, CAS # 15687-27-1, is a laboratory form of the over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID) drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Ibuprofen (2-4-isobutylphenyl propanoic acid) is a common NSAID that reduces pyrogen release and inflammation
  • Ibuprofen is a racemic mixture that consists of an R-enantiomer and S-enantiomer; the S-enantiomer is proposed to be the stronger acting agent
  • It is a propionic acid derivative, a short-chain saturated fatty acid bound to ethane
  • Ibuprofen inhibits cyclooxygenases and reduces prostaglandin formation, inhibiting fever and pain
Applications
  • Ibuprofen reduces both local and systemic inflammation; suitable for use in vitro or in vivo to study specific or broad mechanisms
  • Intended for sensitive biochemical applications such as HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15687-27-1
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00010393
InChI Key HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ibuprofen
Punto di fusione 75°C to 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2C6H4CH(CH3)COOH
Quantità 1 g
Sinonimo α-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)-propionic acid
Peso formulazione 206.27
Percent Purity 98.5% min.
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ibuprofen
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ibuprofen