Learn More
Ibuprofen Acyl-Beta-D-glucuronide (mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30009442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009442 10 mg 10mg
30004628 5 mg 5mg
30008275 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI14003010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115075-59-7
Formula molecolare C19 H26 O8
Molecular Weight (g/mol) 382.4
Sinonimo Ibuprofen Acyl-Beta-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoyloxy]oxane-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ibuprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H26O8/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)18(25)27-19-15(22)13(20)14(21)16(26-19)17(23)24/h4-7,9-10,13-16,19-22H,8H2,1-3H3,(H,23,24)/t10?,13-,14-,15+,16-,19-/m0/s1
Peso formulazione 382.1628