Learn More
Ibuprofen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481979
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481979 1 g 1g
16430678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481979 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY78131
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) is a potent, orally active, selective COX-1 inhibitor with an IC50 value of 13 μM. Ibuprofen inhibits cell proliferation, angiogenesis, and induces cell apoptosis. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory agent and a nitric oxide (NO) donor. Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) can be used in the research of pain, swelling, inflammation, infection, immunology, cancers.
Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) is a potent, orally active, selective COX-1 inhibitor with an IC50 value of 13 μM. Ibuprofen inhibits cell proliferation, angiogenesis, and induces cell apoptosis. Ibuprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory agent and a nitric oxide (NO) donor. Ibuprofen ((±)-Ibuprofen) can be used in the research of pain, swelling, inflammation, infection, immunology, cancers.
Specifica
Materiale o nome chimico Ibuprofen
Forma fisica Powder
CAS 15687-27-1
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H18O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo (±)-Ibuprofen
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C(C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 206.28
Peso formulazione 206.28
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Research purposes only