Learn More
Ibuprofen Related Compound C Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™
Codice prodotto. 17853192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17853192 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17853192 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore PHR1146500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Featured Industries: Pharmaceutical (small molecule)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 38861-78-8
Punto d'infiammabilità 54.4°C
Note sul grado di purezza These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Formula lineare C12H16 O
Sinonimo 4′-Isobutylacetophenone; 1-(4-Isobutylphenyl)ethanone; 1-Acetyl-4-isobutylbenzene
Tipo Certified Reference Material
Quantità 500 mg
Peso formulazione 176.25
Grado Certified Reference Material