Learn More
Ibutilide fumarate, MedChemExpress
Descrizione
Ibutilide (U70226E) fumarate, an action potential-prolonging antiarrhythmic, is a potent blocker of the rapidly activating delayed rectifier K+ current (IKr) in AT-1 cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ibutilide fumarate |
| CAS | 122647-32-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H38N2O5S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | U70226E |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.97 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (112.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(C(O)CCCN(CC)CCCCCCC)C=C1)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 442.61 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only