Learn More
R&D Systems™ Ibutilide hemifumarate
Descrizione
Class III antiarrhythmic. Blocks the rapid component of delayed rectifier K+ current (IKr); also blocks hERG channels and L-type Ca2+ channels. Shown to activate a slow inward Na+ current in guinea pig ventricular cells. Used to terminate atrial fibrillation and atrial flutter; can prolong QT.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ibutilide hemifumarate |
| CAS | 122647-32-9 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C44H76N4O10S2 |
| Peso formulazione | 442.61 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 885.23 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?