Learn More
IKA™ IC Basic pro 12 c
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16228291 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
100 to 115 V, 230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
16228291 100 to 115 V, 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16228291 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0008039900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Package that includes all necessary accessories, making it ready for connection.
  • IC basic immersion circulator
  • IB 12 pro stainless steel bath (size M)
  • PT 100.30 temperature sensor
  • CC1 cooling coil
  • CM.IC medium cover
  • BS.IC small bridge
  • Total: 354 x 461 x 359 mm
  • Bath opening: 255 x 80 mm
  • Max. bath opening: 292 x 105 mm
  • Immersion depth. 95 to 135 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 31 L/min.
Tipo di pompa Pressure/suction pump
Tipo Temperature control system
Display LED
Pressione max 0.61 bar
Aspirazione max 0.45 bar
Temperatura massima (sistema metrico) 200°C
Dimensioni (L x P x A) 291 x 285 x 313 mm
Profondità (sistema metrico) 150 mm
Peso (sistema metrico) 10 kg
Electrical Requirements 50/60 Hz
Tensione 100 to 115 V, 230 V