Descrizione
- IC control immersion circulator
- IB 20 pro stainless steel bath (size L)
- PT 100.30 temperature sensor
- CC1 cooling coil (already included in IC control device)
- CL.IC large cover
- BS.IC small bridge
- Total: 354 x 641 x 359 mm
- Bath opening: 255 x 262 mm
- Max. bath opening: 292 x 278 mm
- Immersion depth. 95 to 135 mm
Specifica
Specifica
| Portata | 26 L/min. |
| Tipo di pompa | Pressure/suction pump |
| Tipo | Temperature control system |
| Display | TFT |
| Pressione max | 0.7 bar |
| Aspirazione max | 0.4 bar |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 200°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 291 x 285 x 313 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 150 mm |
| Peso (sistema metrico) | 16.56 kg |
| Vedi altri risultati |