Learn More
IC87201, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16453028
Marca: Medchem Express HY100457
MedChemExpress IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
IC87201, an inhibitor of PSD95-nNOS protein-protein interactions, suppresses NMDAR-dependent NO and cGMP formation.
Specifica
Materiale o nome chimico IC87201
CAS 866927-10-8
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10Cl2N4O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.57 mM)
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC2=CC=C3N=NNC3=C2
Molecular Weight (g/mol) 309.15
Peso formulazione 309.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.