missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ICA 121431

Codice prodotto. 30002050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30002050 10 mg 10mg
30002058 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30002050 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 5066/10

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potent and selective NaV1.3 and NaV1.1 channel blocker

Potent and selective inhibitor of human NaV1.3 and NaV1.1 channels (IC50 values are 13 and 23 nM respectively). Exhibits up to 1,000 fold selectivity against other TTX-sensitive or resistant sodium channels (IC50 values are >10 μM for human NaV1.5 and NaV1.8 channels). Interacts with an inhibitory interaction site distinct from those bound by TTX and local anesthetic-like modulators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 313254-51-2
Formula molecolare C23H19N3O3S2

Specifica

Materiale o nome chimico ICA 121431
Quantità 10 mg
Peso formulazione 449.55
Forma fisica Solid
Colore White
Purezza >98%
Peso molecolare 449.543
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.