Descrizione
- Package includes
- ICC basic
- IB R RO 15 eco
- RO 15 magnetic stirrer
- BL.ICC large bridge
- Maximum Temperature 100°C
- Immersion Depth: 35 to 75 mm
- Max. temperature in the plastic bath (''eco'' series): 100°C (water only)
* Technical data relates to the temperature control instrument included in the package
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12876 |
| Portata | 18 L/min. |
| Gamma di temperatura | -20°C to +100°C |
| Display | LED |
| N. di posizioni | 15 |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 100°C |
| Dimensioni (P x L x A) | 200 x 145 x 340 mm |
| Depth (Metric) Interior | 150 mm |
| Peso (sistema metrico) | 22.23 kg |
| Electrical Requirements | 230/115 V, 50/60 Hz, 2100 W |
| Vedi altri risultati |