Learn More
IKA™ ICC Control IB R RO 15 Pro Immersion Circulator
Codice prodotto. 17217499 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
18 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
17217499 18 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17217499 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010006736
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
The ICC Control IB R RO 15 Pro Immersion Circulator is a temperature control and mixing system featuring 15 magnetic stirring positions for samples to be heated up to 130°C.
  • System includes the ICC Control Immersion Circulator, the BL.ICC Bath Bridge, and the PDS.IB.R.RO Pump Connection Set with flow distributor for even temperature control of the stainless steel bath
  • 15 laser markings make it easy to position the sample vessels in the bath
  • Temperature control ranging up to 130°C
  • Immersion depth of the samples ranging from 35 to 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Materiale camera Acciaio inox
Capacità (sistema metrico) 25 L
Certificazione/Conformità CE
Comunicazioni RS 232, USB
Portata 18 L/min.
Tipo di pompa Pressure/Suction Pump
Gamma di temperatura Up to 130°C
Display TFT LCD
Include ICC Control Immersion Circulator, BL.ICC Bath Bridge, PDS.IB.R.RO Pump Connection Set with Flow Distributor, Stainless Steel Bath, RO15 Multi-position Magnetic Stirrer
Pressione max 0.3 bar
Aspirazione max 0.2 bar
N. di posizioni 15
Tipo di spina Universal
Speed 0 to 1200 rpm
Uniformità termica ±0.01 K
Collegamenti USB Yes
Warranty 2+1 Year
Dimensioni (P x L x A) 200 x 145 x 340 mm