Learn More
Brema Ice Makers™ Ice Flake Maker
Codice prodotto. 15934788
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
30 kg
Tipo di raffreddamento:
Air-cooled
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di raffreddamento Dimensione della confezione
15934788 30 kg Air-cooled Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15934788 Fornitore Brema Ice Makers™ N. del fornitore GB903AHCX
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Brema™ Ice Flake Makers can be easily installed practically anywhere in the lab or a range of other working environments to produce flaked and granular ice 80 to 82% dry.
  • Granular system technology using a combination of an auger and an ice breaker to generate flakes and grains with irregular shapes
  • Range of models available to produce up to 153 kg/day with up to 55 kg bin storage capacity
  • Air-cooled or water cooled options
  • 1 L of water generates 1 kg of ice (air cooled)
  • Stainless steel with Scotch Brite™ finish
  • Fitted with removable and cleanable air filter
  • Easily cleaned internal rounded edges
  • Insulated slide-up disappearing door
  • High ambient operation up to 43°C
  • Adjustable feet
  • CFC-free refrigerants
Specifica
Temperatura ambiente (sistema metrico) Up to 43°C
Tipo di raffreddamento Air-cooled
Profondità (sistema metrico) 660 mm
Product Type Flaked Ice Maker
Altezza (sistema metrico) 800 mm
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Resa 95 kg/24 hr.
Capacità 30 kg