Learn More
ICH/USP Oral Target Elements Standard D: Cr @ 11,000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/mL in 5% HNO3/tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 17929389
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17929389 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17929389 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGICHUSPTELD100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICH/USP Oral Target Elements Standard D: Cr @ 11,000; Sn @ 6000; Cu, Mo @ 3000; Ba @ 1400; Sb @ 1200; Li @ 550 μg/mL in 5% HNO3/tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium
CAS 7439-93-2, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-98-7, 7440-31-5
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Lithium/Antimony/Barium/Copper/Molybdenum/Tin/Chromium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lithium 550 μg/mL/Antimony 1200 μg/mL/Barium 1400 μg/mL/Copper 3000 μg/mL/Molybdenum 3000 μg/mL/Tin 6000 μg/mL/Chromium 11000 μg/mL