Learn More
ICH/USP Parenteral Combined-1 Target Elements: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Codice prodotto. 30002992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002992 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30002992 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGICHUSPTELF100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICH/USP Parenteral Combined-1 Target Elements: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
CAS 7440-28-0, 7440-22-4, 7782-49-2, 7440-36-0, 7439-93-2, 7440-50-8
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Thallium 8 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Selenium 80 μg/mL/Antimony 90 μg/mL/Lithium 250 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Tin 600 μg/mL/Barium 700 μg/mL/Chromium 1100 μg/mL/Molybdenum 1500 μg/mL