Learn More
R&D Systems™ ICI 204,448 hydrochloride
Descrizione
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Peso formulazione | Observed MW: 501.84 |
For Research Use Only