Learn More
Iclaprim, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16453388
Marca: Medchem Express HY101479
MedChemExpress Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Specifica
Materiale o nome chimico Iclaprim
CAS 192314-93-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H22N4O3
Quantità 10 mg
Sinonimo AR-100
Informazioni di solubilità DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 354.4
Peso formulazione 354.4
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.